Beskrivelse
DNA-phosphoramiditter er byggestenene til syntese af DNA eller DNA indeholdende oligonukleotider. Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte DNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde af fuldlængde produkt. Alternative beskyttelsesgrupper på dC (acetyl) og dG (DMF) muliggør en hurtigere afbeskyttelse af oligonukleotidet. De TheraPure varemærke angiver et højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den højeste stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler. Ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 60 ml ravfarvet flaske med en 20-400 Finish hals-stil, som er kompatibel med de fleste Expedite Systems af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
- Fuldt kemisk navn —5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N4-benzoyl-2'-deoxycytidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
- Molekylformel —C 46 H 52 N 5 O 8 P
- Base —dC
- Basisbeskyttelse —Bz
- Formelvægt —833,93 g/mol
- CAS-nummer —102212-98-6
- HPLC-renhed —≥99%; M-11 Urenhed≤ 0,01%; Enkelt kritisk urenhed≤ 0,3%; Tilstedeværelse af dA-, dG- eller T-urenhed≤ 0,03 %
- 31P NMR renhed —≥99%; Summen af ikke-primære toppe ved 140-152 ppm: ≤0,3%; Ingen top(e) over 170 ppm; HMT urenhed (∼ 146 sider/min):≤ 0,10 %
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Pulver |
| Til brug med (udstyr) | Expedite synthesizere |
| Produkttype | Bz-dC CEP |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C). |
| Nukleosid type | Deoxycytidin (dC) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Renhed | 99% |
| Mængde | 1 flaske |
| Reagenstype | Phosphoramidite |
| Grad | TheraPure™ |
| Vis mere |