Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ Bz-dA Phosphoramidite , serumflaske
Artikelnummer. p-7180702 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
2 g
Artikelnummer. 30054443
Brand: Thermo Scientific™ 27203012
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bz-dA CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxyadenosin (dA) med Benzoyl (Bz) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
Bz-dA CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxyadenosin (dA) med Benzoyl (Bz) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. DNA-phosphoramiditter er byggestenene til syntese af DNA eller DNA indeholdende oligonukleotider. Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte DNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde af fuldlængde produkt. Alternative beskyttelsesgrupper på dC (acetyl) og dG (DMF) muliggør en hurtigere afbeskyttelse af oligonukleotidet. De TheraPure varemærke angiver et højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den højeste stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler. Ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 60 ml ravfarvet flaske med en Serum Vial-hals, som er kompatibel med de fleste ABI Systemer∣AKTA Systemer af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-deoxyadenosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C 47 H 52 N 7 O 7 P
Base: dA
Basisbeskyttelse: Bz
Formelvægt: 857,95 g/mol
CAS nummer: 98796-53-3
HPLC renhed:≥ 99%; M-11 Urenhed≤ 0,01%; Enkelt kritisk urenhed≤ 0,3%; Tilstedeværelse af dC, dG eller T urenhed≤ 0,03 %
31P NMR renhed: ≥99%; Summen af ikke-primære toppe ved 140-152 ppm: ≤0,3%; Ingen top(e) over 170 ppm; HMT urenhed (∼ 146 sider/min):≤ 0,10 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere
Produkttype Bz-dA CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Deoxyadenosin (dA)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype DNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver