Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ Bz-dA Phosphoramidite , 28-400 finish flaske
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Bz-dA CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxyadenosin (dA) med Benzoyl (Bz) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. DNA-phosphoramiditter er byggestenene til syntese af DNA eller DNA indeholdende oligonukleotider. Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte DNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde af fuldlængde produkt. Alternative beskyttelsesgrupper på dC (acetyl) og dG (DMF) muliggør en hurtigere afbeskyttelse af oligonukleotidet. De TheraPure varemærke angiver et højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den højeste stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler. Ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 250 ml ravfarvet flaske med en 28-400 Finish hals-stil, som er kompatibel med de fleste MerMade Systems af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
•Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-deoxyadenosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
•Molekylformel: C47H52N7O7P
• Grundlag: dA
•Basisbeskyttelse: Bz
•Formelvægt: 857,95 g/mol
•CAS nummer: 98796-53-3
•HPLC renhed:≥ 99%; M-11 Urenhed≤ 0,01%; Enkelt kritisk urenhed≤ 0,3%; Tilstedeværelse af dC, dG eller T urenhed≤ 0,03 %
•31P NMR renhed: ≥99%; Summen af ikke-primære toppe ved 140-152 ppm: ≤0,3%; Ingen top(e) over 170 ppm; HMT urenhed (∼ 146 ppm):≤ 0,10 %
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | MerMade synthesizere |
| Produkttype | Bz-dA CEP |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C). |
| Nukleosid type | Deoxyadenosin (dA) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Renhed | 99% |
| Mængde | 10 g |
| Reagenstype | Phosphoramidite |
| Grad | TheraPure™ |
| Nukleinsyretype | DNA |
| Show More |