Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bz dA Phosphoramidite
Artikelnummer. 17967192 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
5 g
Artikelnummer. 17967192
Brand: Thermo Scientific™ 27173005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bz-dA CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxyadenosin (dA) med Benzoyl (Bz) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
DNA-phosphoramiditter med standardbasebeskyttelse sikrer et højt niveau af kvalitet og pålidelighed for oligonukleotidsyntese.
Bz-dA CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxyadenosin (dA) med Benzoyl (Bz) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. DNA-phosphoramiditter er byggestenene til syntese af DNA eller DNA indeholdende oligonukleotider. Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte DNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde af fuldlængde produkt. Alternative beskyttelsesgrupper på dC (acetyl) og dG (DMF) muliggør en hurtigere afbeskyttelse af oligonukleotidet. ''Standard Grade''-mærket angiver et basisniveau af renhed, der er verificeret med analytiske metoder, og som har vist sig at være egnet til de fleste oligosyntesekrav. Dette produkt leveres i en 20 ml ravfarvet flaske med en Serum Vial-hals, som er kompatibel med de fleste ABI Systemer∣AKTA Systemer af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-deoxyadenosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C47H52N7O7P
Grundlag: dA
Basisbeskyttelse: Bz
Formelvægt: 857,95 g/mol
CAS-nummer: 98796-53-3
HPLC renhed:≥ 98,0 %
31P NMR renhed:≥ 98,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere
Produkttype Bz-dA CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Deoxyadenosin (dA)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 98%
Mængde 5 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype DNA
Form Pulver