missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BX517, MedChemExpress
Beskrivelse
BX517 is a potent and selective inhibitor of PDK1 with IC50 of 6 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BX517 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 850717-64-5 |
| Farve | Deep Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H14N4O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 27 mg/mL (95.64 mM) |
| SMIL | NC(NC1=CC=C(NC(/C2=C(C)\C3=CC=CN3)=O)C2=C1)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?