missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BX-912, MedChemExpress
Beskrivelse
BX-912 is a direct, selective, and ATP-competitive PDK1 inhibitor (IC50=26 nM). BX-912 blocks PDK1/Akt signaling in tumor cells and inhibits the anchorage-dependent growth of a variety of tumor cell lines in culture or induces apoptosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BX-912 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 702674-56-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H23BrN8O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (212.16 mM) |
| SMIL | BrC1=C(NCCC2=CNC=N2)N=C(NC3=CC(NC(N4CCCC4)=O)=CC=C3)N=C1 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?