missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BW B70C, TRC

Artikelnummer. 30333315
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333315 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB820010250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-[(E)-4-[3-(4-fluorophenoxy)phenyl]but-3-en-2-yl]-1-hydroxyurea
CAS 134470-38-5
Molekylær formel C17 H17 F N2 O3
Mængde 250 mg
Synonym BW B70C, N-[3-[3-(4-Fluorophenoxy)phenyl]-1-methyl-2-propen-1-yl]-N-hydroxyurea, BW-B 70C, N-[3-[3-(4-fluorophenoxy)phenyl]-1-methyl-2-propenyl]-N-hydroxy-urea
InChI formel InChI=1S/C17H17FN2O3/c1-12(20(22)17(19)21)5-6-13-3-2-4-16(11-13)23-15-9-7-14(18)8-10-15/h2-12,22H,1H3,(H2,19,21)/b6-5+
SMIL CC(\C=C\c1cccc(Oc2ccc(F)cc2)c1)N(O)C(=O)N
IUPAC navn 1-[(E)-4-[3-(4-fluorophenoxy)phenyl]men-3-en-2-yl]-1-hydroxyurea
Molekylvægt (g/mol) 316.327
Formel vægt 316.122
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.