missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BW 245C, MedChemExpress

Artikelnummer. 16410969
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16410969 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16410969 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101987

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BW 245C is a prostanoid DP-receptor (DP1) agonist, used to treat stroke.

BW 245C is a prostanoid DP-receptor (DP1) agonist, used to treat stroke.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BW 245C
Fysisk form Solid
CAS 72814-32-5
Farve White
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H32N2O5
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (135.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(O)CCCCCC[C@@H](C(N1)=O)N(CC[C@H](C2CCCCC2)O)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 368.47
Formel vægt 368.47
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.