Få mere at vide
BVT948, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475837
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475837 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16475837 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100625
MedChemExpress BVT948 is a protein tyrosine phosphatase (PTP) inhibitor which can also inhibit several cytochrome P450 (P450) isoforms and lysine methyltransferase SETD8 (KMT5A).
BVT948 is a protein tyrosine phosphatase (PTP) inhibitor which can also inhibit several cytochrome P450 (P450) isoforms and lysine methyltransferase SETD8 (KMT5A).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BVT948
Fysisk form Powder
CAS 39674-97-0
Farve Reddish Brown
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H11NO3
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (414.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(O)=C2C(C3=C1C=CC=C3)=NC(C2(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 241.24
Formel vægt 241.24
Procent renhed 95.3%