Få mere at vide
BrandTech™ VACUUBRAND™ BVC væskeaspirationssystemer til cellekultur
Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
Samlet højde (metrisk):
43 cm
49 cm
50 cm
Samlet længde (metrisk):
23 cm
25 cm
40.8 cm
Model-:
BVC Basic
BVC Basic G
BVC Control
BVC Professional
BVC Professional G
BVC kontrol G
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tre forskellige modeller, Basic, Control og Professional, til at opfylde dine behov for væskeaspiration.
- 2 eller 4 l beholdere til sikker indsamling og bortskaffelse af dit biologiske affald
- Autoklaverbar hydrofob 0,2 μm biofilter beskytter pumpe eller anden vakuumforsyning mod biofarlige aerosoler
- VacuuHandControl (VHC) holder al væske i aspirationsslangen for den ultimative inddæmning og nem rengøring
- G-modeller har en 2 l glasopsamlingsbeholder med ridsefast og fragmentbeskyttende belægning og sand blegemiddelbestandighed
- Standardversioner inkluderer en 4 l kraftig vakuumflaske af polypropylen for øget kapacitet
- Control- og Professional-modellerne har kraftfulde VACUUBRAND™ vakuumpumper designet med henblik på kemisk brug med usædvanlig lang levetid og nok strøm til to brugere
- Strømlinet design inkorporerer flaske, styring og pumpe (Control- og Professional-modellerne) i et laboratorievenligt lille fodaftryk
- Lynkoblinger medfølger standard (ikke-G) Professional, men kan tilføjes til de andre fem modeller
BVC Basic
- Den strømløse version, velegnet til brug med VACUU LAN-vakuumnetværk, centralt vakuumsystem eller delt pumpe
- Giver et passende vakuumniveau i flasken til aspiration og afbryder forbindelsen til slangen, når det passende vakuumniveau er opnået
- Leveres med et stabilt og rengøringsvenligt pulverlakeret metalstativ, 0,2 μm aerosolfilter og VacuuHandControl
- Fås som kraftig polypropylen eller blegemiddelbestandigt glas
BVC Control
- BVC Control har en kraftfuld, meget støjsvag VACUUBRAND vakuumpumpe, der er designet med henblik på kemisk brug og som eliminerer behovet for central vakuumforsyning
- Potentielt biofarlige materialer kan være inddæmmet i et lokalt område
- Pumpen tændes og slukkes automatisk efter behov, når du bruger VacuuHandControl, hvilket reducerer støjniveauet yderligere
- Et rengøringsvenligt berøringspanel til justering og visning af omskiftningspunktet for vakuumniveauet
- Fås med enten en 4 l polypropylenflaske eller 2 l blegemiddelbestandig glasflaske
BVC Professional
- Inkluderer en ekstern væskeniveausensor, som fungerer uden at komme i kontakt med flaskens indhold
- Specielt desinfektionsprogram muliggør aspiration af desinfektionsmiddel efter nedlukning af systemet for at dekontaminere VacuuHandControl
- Versionen med 4 l polypropylenflaske leveres som standard med lynkoblinger
- Versionen med 2 l blegemiddelbestandig glasflaske inkluderer slangeforbindelser med modhager; valgfri hurtigforbindelser er tilgængelige
Tilgængeligt tilbehør:
- Udskiftningsfilter 638266
- VHCpro erstatningsslange (sælges pr. meter, minimum ordre 3 m) 636156
- VHCpro håndcontroller (én medfølger med enheden) 688061
- VHCpro stativ 635680
- Pipettespidsejektor til VHCpro 635638
- 8-kanals adapter med spidsejektor til VHCpro 635679
- BVC-shuttle (vogn med hjul til at lette adgangen til BVC, som er under en BSC) 696880
- Hurtig tilslutning for anden bruger (mellem VHCpro og flaske) 635807
- Standardforbindelse for anden bruger 699943
- Hurtig forbindelse (mellem flaske og pumpe) 635808
- 4 l PP erstatningsflaske (med låg) 635810
- 2 l erstatningsglas (med låg) 635809
- 2 l glasflaskeadapter 635839
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 150 mbar (112 Torr) |
| Inkluderer | 2 l glasflaske, vakuumpumpe, CEE-stik, 0,2 μm biofilter |
| Elektriske krav | 230 V 50/60 Hz |
| Model- | BVC kontrol G |
| Støjniveau | 45 dB(A) |
| Stiktype | CEE |
| Temperatur (metrisk) opbevaring | -10 °C til +60 °C |
| Vægt (engelsk) | 16.97 lb. |
| Vægt (metrisk) | 7.7 kg |
| Temperatur (engelsk) Max. | 104 °F |
| Vis mere |