Beskrivelse
Tre forskellige modeller, Basic, Control og Professional, til at opfylde dine behov for væskeaspiration.
- 2 eller 4 l beholdere til sikker indsamling og bortskaffelse af dit biologiske affald
- Autoklavabelt hydrofobt 0,2 μm biofilter beskytter pumpe eller anden vakuumforsyning mod biofarlige aerosoler
- VacuuHandControl (VHC) holder al væske i aspirationsslangen for den ultimative inddæmning og nem rengøring
- G-modeller har en 2 l glasopsamlingsbeholder med ridsefast og fragmentbeskyttende belægning og sand blegemiddelbestandighed
- Standardversioner inkluderer en 4 l kraftig vakuumflaske af polypropylen for øget kapacitet
- Kontrol- og Professional-modeller har kraftige VACUUBRAND™ kemi-designede vakuumpumper med usædvanligt lang levetid og tilstrækkelig effekt til to brugere
- Strømlinet design inkorporerer flaske, styring og pumpe (Control- og Professional-modellerne) i et laboratorievenligt lille fodaftryk
- Lynkoblinger medfølger standard (ikke-G) Professional, men kan tilføjes til de andre fem modeller
BVC Basic
- Den strømløse version, velegnet til brug med VACUU LAN-vakuumnetværk, centralt vakuumsystem eller delt pumpe
- Giver et passende vakuumniveau i flasken til aspiration og afbryder forbindelsen til slangen, når det passende vakuumniveau er opnået
- Leveres med et stabilt og let rengjort pulverlakeret metalstativ, 0,2 μm aerosolfilter og VacuuuHandControl
- Fås som kraftig polypropylen eller blegemiddelbestandigt glas
BVC-kontrol
- BVC Control har en kraftfuld, hvisken-stille VACUUBRAND kemi-design vakuumpumpe, som eliminerer behovet for central vakuumforsyning
- Potentielt biofarlige materialer kan være inddæmmet i et lokalt område
- Pumpen tændes og slukkes automatisk efter behov, når du bruger VacuuHandControl, hvilket reducerer støjniveauet yderligere
- Et let rengjort touchpanel justerer og angiver vakuumniveau-kontaktpunktet
- Fås med enten en 4 l polypropylenflaske eller 2 l blegemiddelbestandig glasflaske
BVC Professional
- Inkluderer en ekstern væskeniveausensor, som fungerer uden kontakt med flaskens indhold
- Specielt desinfektionsprogram muliggør aspiration af desinfektionsmiddel efter nedlukning af systemet for at dekontaminere VacuuHandControl
- Versionen med 4 l polypropylenflaske leveres som standard med lynkoblinger
- Versionen med 2 l blegemiddelbestandig glasflaske inkluderer slangeforbindelser med modhager; valgfri hurtigforbindelser er tilgængelige
Tilgængeligt tilbehør:
- Udskiftningsfilter 638266
- VHCpro erstatningsslange (sælges pr. meter, minimum ordre 3 m) 636156
- VHCpro håndcontroller (én medfølger med enheden) 688061
- VHCpro stand 635680
- Pipettespidsejektor til VHCpro 635638
- 8-kanals adapter med tip-udløser til VHCpro 635679
- BVC-shuttle (vogn med hjul til at lette adgangen til BVC, som er under en BSC) 696880
- Quick Connect til anden bruger (mellem VHCpro og flaske) 635807
- Standard Connect til anden bruger 699943
- Hurtigforbindelse (mellem flaske og pumpe) 635808
- 4 l PP erstatningsflaske (med låg) 635810
- 2 l erstatningsglas (med låg) 635809
- 2 l glasflaskeadapter 635839
Specifications
Specifications
| Maks. Vakuum | 150 mbar (112 Torr) |
| Kontrollere | Mekanisk |
| Forsendelsesvægt (engelsk) | 6.2 lb. |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 2.8 kg |
| Inkluderer | 4 l polypropylenflaske, pulverlakeret metalstativ, 0,2 μm biofilter, uden strøm |
| Model- | BVC Basic |
| Vægt (engelsk) | 6.17 lb. |
| Vægt (metrisk) | 2.8 kg |
| Temperatur (engelsk) Max. | 104 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 40 °C |
| Show More |