Få mere at vide
BrandTech™ VACUUBRAND™ BVC væskeaspirationssystemer til cellekultur
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12603325 Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
Samlet højde (metrisk):
43 cm
49 cm
50 cm
Samlet længde (metrisk):
23 cm
25 cm
40.8 cm
Model-:
BVC Basic
BVC Basic G
BVC Control
BVC Professional
BVC Professional G
BVC kontrol G
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12603325
Brand: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20727500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BVC væskeaspirationssystemer til cellekultur giver enestående niveauer af komfort og sikkerhed ved arbejde med biologiske og biofarlige materialer.
Tre forskellige modeller, Basic, Control og Professional, til at opfylde dine behov for væskeaspiration.
  • 2 eller 4 l beholdere til sikker indsamling og bortskaffelse af dit biologiske affald
  • Autoklaverbar hydrofob 0,2 μm biofilter beskytter pumpe eller anden vakuumforsyning mod biofarlige aerosoler
  • VacuuHandControl (VHC) holder al væske i aspirationsslangen for den ultimative inddæmning og nem rengøring
  • G-modeller har en 2 l glasopsamlingsbeholder med ridsefast og fragmentbeskyttende belægning og sand blegemiddelbestandighed
  • Standardversioner inkluderer en 4 l kraftig vakuumflaske af polypropylen for øget kapacitet
  • Control- og Professional-modellerne har kraftfulde VACUUBRAND™ vakuumpumper designet med henblik på kemisk brug med usædvanlig lang levetid og nok strøm til to brugere
  • Strømlinet design inkorporerer flaske, styring og pumpe (Control- og Professional-modellerne) i et laboratorievenligt lille fodaftryk
  • Lynkoblinger medfølger standard (ikke-G) Professional, men kan tilføjes til de andre fem modeller
BVC Basic
  • Den strømløse version, velegnet til brug med VACUU LAN-vakuumnetværk, centralt vakuumsystem eller delt pumpe
  • Giver et passende vakuumniveau i flasken til aspiration og afbryder forbindelsen til slangen, når det passende vakuumniveau er opnået
  • Leveres med et stabilt og rengøringsvenligt pulverlakeret metalstativ, 0,2 μm aerosolfilter og VacuuHandControl
  • Fås som kraftig polypropylen eller blegemiddelbestandigt glas
BVC Control
  • BVC Control har en kraftfuld, meget støjsvag VACUUBRAND vakuumpumpe, der er designet med henblik på kemisk brug og som eliminerer behovet for central vakuumforsyning
  • Potentielt biofarlige materialer kan være inddæmmet i et lokalt område
  • Pumpen tændes og slukkes automatisk efter behov, når du bruger VacuuHandControl, hvilket reducerer støjniveauet yderligere
  • Et rengøringsvenligt berøringspanel til justering og visning af omskiftningspunktet for vakuumniveauet
  • Fås med enten en 4 l polypropylenflaske eller 2 l blegemiddelbestandig glasflaske
BVC Professional
  • Inkluderer en ekstern væskeniveausensor, som fungerer uden at komme i kontakt med flaskens indhold
  • Specielt desinfektionsprogram muliggør aspiration af desinfektionsmiddel efter nedlukning af systemet for at dekontaminere VacuuHandControl
  • Versionen med 4 l polypropylenflaske leveres som standard med lynkoblinger
  • Versionen med 2 l blegemiddelbestandig glasflaske inkluderer slangeforbindelser med modhager; valgfri hurtigforbindelser er tilgængelige
Tilgængeligt tilbehør:
  • Udskiftningsfilter 638266
  • VHCpro erstatningsslange (sælges pr. meter, minimum ordre 3 m) 636156
  • VHCpro håndcontroller (én medfølger med enheden) 688061
  • VHCpro stativ 635680
  • Pipettespidsejektor til VHCpro 635638
  • 8-kanals adapter med spidsejektor til VHCpro 635679
  • BVC-shuttle (vogn med hjul til at lette adgangen til BVC, som er under en BSC) 696880
  • Hurtig tilslutning for anden bruger (mellem VHCpro og flaske) 635807
  • Standardforbindelse for anden bruger 699943
  • Hurtig forbindelse (mellem flaske og pumpe) 635808
  • 4 l PP erstatningsflaske (med låg) 635810
  • 2 l erstatningsglas (med låg) 635809
  • 2 l glasflaskeadapter 635839
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Maks. Vakuum 150 mbar (112 Torr)
Inkluderer 2 l glasflaske, ekstern væskeniveausensor, CEE-stik, 0,2 μm biofilter
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Model- BVC Professional G
Støjniveau 45 dB(A)
Stiktype CEE
Temperatur (metrisk) opbevaring -10 °C til +60 °C
Vægt (engelsk) 16.97 lb.
Vægt (metrisk) 7.7 kg
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 0.4/0.5 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 16,92 tommer
Samlet højde (metrisk) 43 cm
Samlet længde (engelsk) 16,06 tommer
Samlet længde (metrisk) 40.8 cm
Samlet bredde (engelsk) 7,63 tommer
Pumpetype Chemistry Diaphragm Pump
Bedømmelse af kabinet IP40
Maksimalt tryk 1.1 bar
Spænding 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt