Få mere at vide
Butyrylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyrylglycine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3/c1-2-3-5(8)7-4-6(9)10/h2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| Formel vægt | 145.0739 |
| Procent renhed | >95% |