Få mere at vide
Butyrylcarnitine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487487
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16487487 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16487487 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113168
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Butyrylcarnitine is a metabolite in plasma, acts as a biomarker to improve the diagnosis and prognosis of heart failure, and is indicative of anomalous lipid and energy metabolism.
Butyrylcarnitine is a metabolite in plasma, acts as a biomarker to improve the diagnosis and prognosis of heart failure, and is indicative of anomalous lipid and energy metabolism.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyrylcarnitine
CAS 25576-40-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H21NO4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (432.36 mM)
SMIL CCCC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O
Molekylvægt (g/mol) 231.29
Formel vægt 231.29
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder