missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Butyryl-d7 Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyryl-d7 Chloride |
| CAS | 1219805-71-6 |
| Molekylær formel | C4 D7 Cl O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Butanoyl-2,2,3,3,4,4,4-d7 chloride (ACI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptadeuteriobutanoyl chloride, Butyryl-d7 Chloride, Butanoyl Chloride-D7, Butanoyl chloride-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,4-heptadeuteriobutanoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.594 |
| Formel vægt | 113.062 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?