Få mere at vide
Abnova™ Butyryl Cholinesterase (Horse)
Artikelnummer. 16151760
Skift visning
Mængde:
500 Units
Pakningsstørrelse:
500 enheder
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16151760 500 Units 500 enheder
1 options
Artikelnummer. 16151760 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. P5213.500Units
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5365.00 DKK
    5151.00 DKK / Pakke med 500
    Spare 214.00 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Used for Enzyme
#REF!
Tekniske data
Til brug med (applikation) Enzyme Activity
Molekylvægt (g/mol) 440kDa
Navn Butyryl Cholinesterase(Horse)
Fremstillingsmetode Native protein purified from Horse Serum
Mængde 500 Units
Opbevaringskrav Store at 4°C.
Regulatorisk status RUO
Fælles navn BUTYRYL
Assays Butyryl Cholinesterase Assay
Biologisk aktivitet ≥4 units per mg dry weight. One Unit hydrolyzes 1 ≥ mole of acetylchoine per minute at 25°C, pH 7.4.
Arter Horse
Protein tag None
Udtrykssystem Native protein purified from Horse Serum
Form Lyophilized