Få mere at vide
Butyryl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30331741
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30331741 10 g
1 options
Artikelnummer. 30331741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB81051010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyryl Chloride
CAS 141-75-3
Molekylær formel C4H7ClO
Mængde 10 g
Synonym Butyryl Chloride, Butanoic Acid Chloride, Butyric Acid Chloride, Butyric Chloride, Butyroyl Chloride, n-Butanoyl Chloride, n-Butyroyl Chloride, n-Butyryl Chloride
InChI formel InChI=1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
SMIL CCCC(=O)Cl
IUPAC navn butanoyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 106.55
Formel vægt 106.0185