Få mere at vide
Butyrylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418207
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418207 250 g 250g
11374569 50 g 50g
11408207 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11418207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17575.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 141-75-3 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Butyrylchlorid bruges som et mellemprodukt til syntese af aktive farmaceutiske ingredienser benzoylperoxid, t-butylperbenzoat og benzophenon. Det bruges også som acyleringsreagens. Yderligere anvendes det til fremstilling af peroxider, såsom benzoylperoxid, benzophenon og t-butylperbenzoat. Ud over dette er det involveret i fremstillingen af kromoner og antiproliferative midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Butyrylchlorid bruges som et mellemprodukt til syntese af aktive farmaceutiske ingredienser benzoylperoxid, t-butylperbenzoat og benzophenon. Det bruges også som acyleringsreagens. Yderligere anvendes det til fremstilling af peroxider, såsom benzoylperoxid, benzophenon og t-butylperbenzoat. Ud over dette er det involveret i fremstillingen af kromoner og antiproliferative midler.
Opløselighed Blandbar med
ether.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med vand, alkoholer, stærke baser og stærke oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-75-3
Molekylær formel C4H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 106.55
MDL nummer MFCD00000752
InChI nøgle DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyryl chloride, n-butyryl chloride, butyric acid chloride, butyroyl chloride, butyric chloride, butyrylchloride, unii-2xvm8e16ir, ccris 5989, n-butyric acid chloride, n-butanoyl chloride
PubChem CID 8855
IUPAC navn butanoylchlorid
SMIL CCCC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyryl chloride
Smeltepunkt -89°C
Tæthed 1.026
Kogepunkt 101°C to 102°C
Flammepunkt 18°C (64°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.412
Mængde 250 g
FN nummer UN2353
Beilstein 605395
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,1598
Opløselighedsinformation Miscible with ether.
Formel vægt 106.55
Procent renhed 98%