Få mere at vide
Butyryl-2,2-d2 Chloride, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butanoyl Chloride-2,2-D2 |
| CAS | 90587-10-3 |
| Molekylær formel | C4 D2 H5 Cl O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Butyryl-2,2-d2 chloride (7 CI), Butanoyl-2,2-d2 chloride, 2,2-Dideuteriobutanoyl chloride, Butyryl-α,α-d2 Chloride, Butanoyl Chloride-2,2-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3/i3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CC)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2,2-dideuteriobutanoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.5631 |
| Formel vægt | 108.0311 g/mol |
| Vis mere |