Få mere at vide
Butyrophenon, Mikromol™
Artikelnummer. 17973196
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17973196 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17973196 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0877.130100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Butyrophenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Butyrophenone
CAS 495-40-9
Analyt- eller komponentnavne n-Butyrophenone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Butyrophenone, 1-Phenylbutan-1-one, n-Butyrophenone
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
SMIL CCCC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn 1-phenylbutan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 148.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 148,0888 g/mol