missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Butyronitrile Diethyl Malonate, TRC

Artikelnummer. 30331003
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331003 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331003 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8025001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Butyronitrile Diethyl Malonate
CAS 63972-18-9
Molekylær formel C11 H17 N O4
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H17NO4/c1-3-15-10(13)9(7-5-6-8-12)11(14)16-4-2/h9H,3-7H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(CCCC#N)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 2-(3-cyanopropyl)propanedioate
Molekylvægt (g/mol) 227.26
Formel vægt 227.1158
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.