missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Butyronitrile Diethyl Malonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyronitrile Diethyl Malonate |
| CAS | 63972-18-9 |
| Molekylær formel | C11 H17 N O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO4/c1-3-15-10(13)9(7-5-6-8-12)11(14)16-4-2/h9H,3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(CCCC#N)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-(3-cyanopropyl)propanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.26 |
| Formel vægt | 227.1158 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?