Få mere at vide
Butyronitril, 99%
Artikelnummer. 11387925
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387925 1000 mL 1 L
11377925 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11387925 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02999.AU
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 109-74-0 | C4H7N | 69,107 g/mol
Butyronitril fungerer som et mellemprodukt i den kemiske og farmaceutiske industri. Det er også involveret i fremstillingen af n-butylamin, butanamid og smørsyre. Det fungerer som en forløber for fjerkrælægemidlet amprolium. Yderligere reagerer den med phosphorchloridsyrediethylester til fremstilling af (1-cyanopropyl)phosphonsyrediethylester. Det bruges også til at studere effekten af stereokemiske faktorer på intervalensladningsoverførsel. Ud over dette bruges det i elektrolytsammensætning i farvesensibiliserede solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Butyronitril fungerer som et mellemprodukt i den kemiske og farmaceutiske industri. Det er også involveret i fremstillingen af n-butylamin, butanamid og smørsyre. Det fungerer som en forløber for fjerkrælægemidlet amprolium. Yderligere reagerer den med phosphorchloridsyrediethylester til fremstilling af (1-cyanopropyl)phosphonsyrediethylester. Det bruges også til at studere effekten af stereokemiske faktorer på intervalensladningsoverførsel. Ud over dette bruges det i elektrolytsammensætning i farvesensibiliserede solceller.
Opløselighed
Blandbar med benzen, alkohol, ether og dimethylformamid. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-74-0
Molekylær formel C4H7N
Molekylvægt (g/mol) 69.107
MDL nummer MFCD00001968
InChI nøgle KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyronitrile, n-butyronitrile, propyl cyanide, 1-cyanopropane, n-propyl cyanide, butyrylonitrile, butyric acid nitrile, n-butanenitrile, propylkyanid, butane nitrile
PubChem CID 8008
ChEBI CHEBI:51937
IUPAC navn butanenitril
SMIL CCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyronitrile
Smeltepunkt -112 °C
Tæthed 0.792
Kogepunkt 115 °C til 117 °C
Flammepunkt 18 °C (64 °F)
Lineær formel CH3CH2CH2C≡N
Brydningsindeks 1.384
Mængde 1000 mL
FN nummer UN2411
Beilstein 1361452
Merck Index 14,1597
Opløselighedsinformation Blandet med benzen, alkohol, ether og dimethylformamid. Let opløselig i vand.
Formel vægt 69.11
Procent renhed 99%