Få mere at vide
Butyronitril, 99%
Artikelnummer. 11377925
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377925 250 mL 250ml
11387925 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377925 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02999.AK
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-74-0 | C4H7N | 69,107 g/mol
Butyronitril fungerer som et mellemprodukt i den kemiske og farmaceutiske industri. Det er også involveret i fremstillingen af n-butylamin, butanamid og smørsyre. Det fungerer som en forløber for fjerkrælægemidlet amprolium. Yderligere reagerer den med phosphorchloridsyrediethylester til fremstilling af (1-cyanopropyl)phosphonsyrediethylester. Det bruges også til at studere effekten af stereokemiske faktorer på intervalensladningsoverførsel. Ud over dette bruges det i elektrolytsammensætning i farvesensibiliserede solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Butyronitril fungerer som et mellemprodukt i den kemiske og farmaceutiske industri. Det er også involveret i fremstillingen af n-butylamin, butanamid og smørsyre. Det fungerer som en forløber for fjerkrælægemidlet amprolium. Yderligere reagerer den med phosphorchloridsyrediethylester til fremstilling af (1-cyanopropyl)phosphonsyrediethylester. Det bruges også til at studere effekten af stereokemiske faktorer på intervalensladningsoverførsel. Ud over dette bruges det i elektrolytsammensætning i farvesensibiliserede solceller.
Opløselighed
Blandbar med benzen, alkohol, ether og dimethylformamid. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-74-0
Molekylær formel C4H7N
Molekylvægt (g/mol) 69.107
MDL nummer MFCD00001968
InChI nøgle KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyronitrile, n-butyronitrile, propyl cyanide, 1-cyanopropane, n-propyl cyanide, butyrylonitrile, butyric acid nitrile, n-butanenitrile, propylkyanid, butane nitrile
PubChem CID 8008
ChEBI CHEBI:51937
IUPAC navn butanenitril
SMIL CCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyronitrile
Smeltepunkt -112 °C
Tæthed 0.792
Kogepunkt 115 °C til 117 °C
Flammepunkt 18 °C (64 °F)
Lineær formel CH3CH2CH2C≡N
Brydningsindeks 1.384
Mængde 250 mL
FN nummer UN2411
Beilstein 1361452
Merck Index 14,1597
Opløselighedsinformation Blandet med benzen, alkohol, ether og dimethylformamid. Let opløselig i vand.
Formel vægt 69.11
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyronitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butanenitrile