Få mere at vide
Butyrolactone-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-Butyrolactone-d6 |
| CAS | 77568-65-1 |
| Molekylær formel | C4 2H6 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])OC(=O)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 3,3,4,4,5,5-hexadeuteriooxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.13 |
| Formel vægt | 92.0744 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |