missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Butyrolactone 3, TRC

Artikelnummer. 30009303
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009303 1 mg
30011480 50 mg
30008464 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009303 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB7610101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 778649-18-6
Molekylær formel C9 H12 O4
Molekylvægt (g/mol) 184.189
Synonym (2R,3S)-rel-Tetrahydro-4-methylene-5-oxo-2-propyl-3-furancarboxylic Acid, 4-Methylene-5-oxo-2-propyl-tetrahydrofuran-3-carboxylic Acid, 3-Furancarboxylic acid, tetrahydro-4-methylene-5-oxo-2-propyl-, (2R,3S)-rel-, rel-(2R,3S)-Tetrahydro-4-methylene-5-oxo-2-propyl-3-furancarboxylic acid, 4-Methylene-5-oxo-2-propyl-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, Butyrolactone 3, MB 3
IUPAC navn (2S,3R)-4-methylene-5-oxo-2-propyl-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
SMIL CCC[C@@H]1OC(=O)C(=C)[C@H]1C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Butyrolactone 3
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12O4/c1-3-4-6-7(8(10)11)5(2)9(12)13-6/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7+/m0/s1
Formel vægt 184.0736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.