Få mere at vide
Smøreranhydrid, TRC
Artikelnummer. 30331056
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30331056 50 mL
1 options
Artikelnummer. 30331056 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB81000050ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyric Anhydride
CAS 106-31-0
Molekylær formel C8H14O3
Mængde 50 mL
Synonym Butyric Anhydride, Butanoic Anhydride, Butanoyl Anhydride, Butyric Acid Anhydride, Butyryl Oxide, n-Butyric Acid Anhydride, n-Butyric Anhydride
InChI formel InChI=1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
SMIL CCCC(=O)OC(=O)CCC
IUPAC navn butanoylbutanoat
Molekylvægt (g/mol) 158.19
Formel vægt 158.0943