Få mere at vide
Butyric anhydride, 98%
Artikelnummer. 11418760
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418760 100 mL 100ml
11449523 500 mL 500ml
11459523 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418760 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12377.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-31-0 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Smørsyreanhydrid bruges til fremstilling af amidoamin dendron-baserede co-adsorbenter, som finder anvendelse i farvesensibiliserede solceller forbedring. Det bruges også i syntesen af butyratester, som bruges som parfume og smag. Ydermere fungerer det som et desinfektionsmiddel til at drive bier ud af deres bistader. Ud over dette bruges det i fødevaretilsætningsstoffer, tekstilhjælpestoffer, lak, parfume, lægemidler og desinfektionsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Smørsyreanhydrid anvendes til fremstilling af amidoamin dendron-baserede co-adsorbenter, som finder anvendelse i farvesensibiliserede solceller forbedring. Det bruges også i syntesen af butyratester, som bruges som parfume og smag. Ydermere fungerer det som et desinfektionsmiddel til at drive bier ud af deres bistader. Ud over dette bruges det i fødevaretilsætningsstoffer, tekstilhjælpestoffer, lak, parfume, lægemidler og desinfektionsmidler.
Opløselighed Blandbar med
vand og ether.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-31-0
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.20
MDL nummer MFCD00009389
InChI nøgle YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyric anhydride, n-butyric anhydride, butanoic anhydride, butanoic acid, anhydride, butyryl oxide, butyric acid anhydride, n-butyric acid anhydride, butyranhydrid, butanoic acid anhydride, butyric anhydride n
PubChem CID 7798
IUPAC navn butanoylbutanoat
SMIL CCCC(=O)OC(=O)CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyric anhydride
Smeltepunkt -75°C
Tæthed 0.968
Kogepunkt 198°C to 199°C
Flammepunkt 88°C (190°F)
Lugt Rancid
Lineær formel (CH3CH2CH2CO)2O
Brydningsindeks 1.413
Mængde 100 mL
FN nummer UN2739
Beilstein 1099474
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,1594
Opløselighedsinformation Miscible with water and ether.
Formel vægt 158.2
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyric anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Butyric anhydride