Få mere at vide
Smørsyre natriumsalt, 98 %
Artikelnummer. 10474715 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10474715 100 g Glasflaske 100g
10063330 5 g Glasflaske 5g
10277110 25 g Glasflaske 25g
13458488 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10474715 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 263191000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00 DKK
    296.65 DKK / 100g
    Spare 42.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 156-54-7 | C4H7NaO2 | 110,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156-54-7
Molekylær formel C4H7NaO2
Molekylvægt (g/mol) 110.09
MDL nummer MFCD00002816
InChI nøgle MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 5222465
ChEBI CHEBI:64103
SMIL [Na+].CCCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyric acid sodium salt
Smeltepunkt 250,0 °C til 253,0 °C
Farve Hvid
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Amorft pulver
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel CH3CH2CH2COONa
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i æter
IUPAC navn natriumbutanoat
Formel vægt 110.09
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyric acid sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.