Få mere at vide
Smørsyre, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12919464 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12919464 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12919464 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.00 DKK
    356.33 DKK / 1ml
    Spare 62.67 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Smørsyre107-92-61000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyric acid
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 107-92-6, 7732-18-5
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certifikatrapporter fra analysematerialet sigter mod analytter med en nøjagtighed ±på 2 % og korrektion for råmaterialets renhed.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C4H8O2
MDL nummer MFCD00002814
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL CCCC(O)=O
IUPAC navn butansyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 88.11
PubChem CID 264
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:30772
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug