missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Butyric Acid, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15856240
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
50 kg
Pakningsstørrelse:
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15856240 2.5 L 2.5 L
15828280 100 mL -
15846240 1 L -
15838280 50 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15856240 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8004572500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 107-92-6

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Butyric Acid
Smeltepunkt -8°C to 5°C
Kogepunkt 162°C to 165°C/1013 mbar
Tæthed 0.96 g/cm3 at 20°C
Mængde 2.5 L
MDL nummer MFCD00002814
Synonym Butyric acid, Butyric acid
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Grad Ungraded
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.