Få mere at vide
Butyric acid hydrazide, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15740809 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15740809 25 g 25g
15730809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15740809 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147460250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 3538-65-6
Molekylær formel C4H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 102.14
InChI nøgle FCCCRBDJBTVFSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyrohydrazide, butyric acid hydrazide, butanohydrazide, butyrylhydrazine, butanoic acid, hydrazide, n-butyric acid hydrazide, butyric hydrazide, butryic acid hydrazide, butanoic acid hydrazide, butyryl hydrazine
PubChem CID 77079
IUPAC navn butanehydrazide
SMIL CCCC(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyric acid hydrazide
Smeltepunkt 43.0°C to 44.0°C
Kogepunkt 120.0°C (10.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min
Lineær formel CH3CH2CH2C(O)NHNH2
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 102.14
Procent renhed 95%