Få mere at vide
Smørsyre, 99+%
Artikelnummer. 11337966
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337966 2500 mL 2.5 L
11317966 100 mL 100ml
11327966 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13189.0F
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88,11 g/mol
Smørsyre er en nyttig som precursor til fremstilling af forskellige butyratestere. Det bruges som et fødevare- og parfumetilsætningsstof. Det bruges også som dyrefodertilskud. På grund af sin kraftige lugt er den også blevet brugt som fiskeagntilsætning og som stinkbombe. Det er meget udbredt som et smagsstof til menneskers mad og drikkevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Smørsyre er en nyttig som forløber til fremstilling af forskellige butyratestere. Det bruges som et fødevare- og parfumetilsætningsstof. Det bruges også som dyrefodertilskud. På grund af sin kraftige lugt er den også blevet brugt som fiskeagntilsætning og som stinkbombe. Det er meget udbredt som et smagsstof til menneskers mad og drikkevarer.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol og ether. Lidt blandbar med kultetrachlorid.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-92-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00002814
InChI nøgle FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
IUPAC navn butansyre
SMIL CCCC(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Butyric acid
pH 2.5
Smeltepunkt -8 °C
Kogepunkt 162 °C til 164 °C
Tæthed 0.964
Mængde 2500 mL
Flammepunkt 69 °C (156 °F)
Lugt Rådsk
Brydningsindeks 1.398
Lineær formel CH3CH2CH2COOH
FN nummer UN2820
Beilstein 906770
Merck Index 14,1593
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ethanol og ether. Let blandet med kulstoftetrachlorid.
Formel vægt 88.11
Procent renhed ≥99%