Få mere at vide
Smørsyre, 99+%
Beskrivelse
Smørsyre er en nyttig som precursor til fremstilling af forskellige butyratestere. Det bruges som et fødevare- og parfumetilsætningsstof. Det bruges også som dyrefodertilskud. På grund af sin kraftige lugt er den også blevet brugt som fiskeagntilsætning og som stinkbombe. Det er meget udbredt som et smagsstof til menneskers mad og drikkevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Smørsyre er en nyttig som forløber til fremstilling af forskellige butyratestere. Det bruges som et fødevare- og parfumetilsætningsstof. Det bruges også som dyrefodertilskud. På grund af sin kraftige lugt er den også blevet brugt som fiskeagntilsætning og som stinkbombe. Det er meget udbredt som et smagsstof til menneskers mad og drikkevarer.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol og ether. Lidt blandbar med kultetrachlorid.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyric acid |
| pH | 2.5 |
| Smeltepunkt | -8 °C |
| Kogepunkt | 162 °C til 164 °C |
| Tæthed | 0.964 |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | 69 °C (156 °F) |
| Lugt | Rådsk |
| Brydningsindeks | 1.398 |
| Lineær formel | CH3CH2CH2COOH |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Butyric acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid