Få mere at vide
Smørsyre, 99+%
Artikelnummer. 11317966
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317966 100 mL 100ml
11327966 500 mL 500ml
11337966 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13189.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88,11 g/mol
Smørsyre er en nyttig som precursor til fremstilling af forskellige butyratestere. Det bruges som et fødevare- og parfumetilsætningsstof. Det bruges også som dyrefodertilskud. På grund af sin kraftige lugt er den også blevet brugt som fiskeagntilsætning og som stinkbombe. Det er meget udbredt som et smagsstof til menneskers mad og drikkevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Smørsyre er en nyttig som forløber til fremstilling af forskellige butyratestere. Det bruges som et fødevare- og parfumetilsætningsstof. Det bruges også som dyrefodertilskud. På grund af sin kraftige lugt er den også blevet brugt som fiskeagntilsætning og som stinkbombe. Det er meget udbredt som et smagsstof til menneskers mad og drikkevarer.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethanol og ether. Lidt blandbar med kultetrachlorid.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-92-6
Molekylær formel C4H8O2
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00002814
InChI nøgle FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
IUPAC navn butansyre
SMIL CCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyric acid
pH 2.5
Smeltepunkt -8°C
Kogepunkt 162°C to 164°C
Lineær formel CH3CH2CH2COOH
FN nummer UN2820
Beilstein 906770
Merck Index 14,1593
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Formel vægt 88.11
Procent renhed ≥99%
Tæthed 0.964
Mængde 100 mL
Flammepunkt 69°C (156°F)
Lugt Rancid
Brydningsindeks 1.398
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid