Få mere at vide
Smørsyre 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325376
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325376 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325376 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10931750AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyric Acid
CAS 107-92-6
Analyt- eller komponentnavne Butyric Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H8 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Butanoic acid (9CI, ACI), Butyric acid (6CI, 7CI, 8CI), 1-Propanecarboxylic acid, Ethylacetic acid, Honey robber, n-Butanoic acid, n-Butyric acid, NSC 8415, Propylformic acid
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
SMIL CCCC(=O)O
IUPAC navn Butansyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Mængde 1 ml
Formel vægt 88,0524 g/mol