Få mere at vide
Butyric-4,4,4-d3 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butanoic Acid 4,4,4-D3 |
| CAS | 36789-14-7 |
| Molekylær formel | C4H5D3O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Butanoic-4,4,4-d3 acid (9 CI), Butyric-4,4,4-d3 acid, Butanoic acid 4,4,4-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3 |
| SMIL | OC(CCC([2 H])([2 H])[2 H])=O |
| IUPAC navn | butanoic-4,4,4-d3 acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 91.12 |
| Formel vægt | 91.07 g/mol |
| Vis mere |