Få mere at vide
Butyric-3,3-d2 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butanoic Acid 3,3-D2 |
| CAS | 64833-96-1 |
| Molekylær formel | C4H6D2O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Butanoic-3,3-d2 acid (9 CI), Butyric-3,3-d2 acid, Butanoic acid 3,3-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i2D2 |
| SMIL | CC([2 H])([2 H])CC(O)=O |
| IUPAC navn | butanoic-3,3-d2 acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.12 |
| Formel vægt | 90.06 g/mol |
| Vis mere |