Få mere at vide
Butyric-3,3,4,4,4-d5 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butanoic Acid 3,3,4,4,4-D5 |
| CAS | 156779-02-1 |
| Molekylær formel | C4H3D5O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Butanoic-3,3,4,4,4-d5 acid (9 CI), Butyric-d5 acid, Butanoic acid 3,3,4,4,4-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2 |
| SMIL | O=C(CC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])O |
| IUPAC navn | butanoic-3,3,4,4,4-d5 acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.14 |
| Formel vægt | 93.08 g/mol |
| Vis mere |