Få mere at vide
Butyric-2,2,3,3-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butanoic Acid 2,2,3,3-D4 |
| CAS | 1219794-99-6 |
| Molekylær formel | C4H4D4O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Butanoic-2,2,3,3-d4 acid, Butyric-2,2,3,3-d4 acid, Butanoic acid 2,2,3,3-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i2D2,3D2 |
| SMIL | CC([2 H])(C([2 H])(C(O)=O)[2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | butanoic-2,2,3,3-d4 acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.13 |
| Formel vægt | 92.08 g/mol |
| Vis mere |