Få mere at vide
Butyramidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyramidine Hydrochloride |
| CAS | 3020-81-3 |
| Molekylær formel | C4H10N2 . (HCl) |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Butanamidine Hydrochloride, Butanimidamide Hydrochloride, Butyramidine Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2.ClH/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H3,5,6);1H |
| SMIL | Cl.CCCC(=N)N |
| IUPAC navn | butanimidamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.6 |
| Formel vægt | 122.0611 |