Få mere at vide
Butyramide, 98%
Artikelnummer. 11494124
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494124 500 g 500g
11428760 50 g 50g
11484124 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494124 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12494.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 541-35-5 | C4H9NO | 87.122 g/mol
Butyramid blev brugt til syntese af hydroxamsyrer, elektroreologiske væsker ogβ -amodoorganotinforbindelser. Det blev brugt som substrat for (+)-γ -lactamase til at udvikle en mikroreaktor til at studere enzymstabilitet, aktivitet, kinetik og substratspecificitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Butyramid blev brugt til syntese af hydroxamsyrer, elektroreologiske væsker ogβ -amodoorganotinforbindelser. Det blev brugt som substrat for (+)-γ -lactamase til at udvikle en mikroreaktor til at studere enzymstabilitet, aktivitet, kinetik og substratspecificitet.
Opløselighed Opløseligt i vand (170 g
/L).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-35-5
Molekylær formel C4H9NO
Molekylvægt (g/mol) 87.122
MDL nummer MFCD00041894
InChI nøgle DNSISZSEWVHGLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyramide, n-butyramide, n-butylamide, butanimidic acid, butanoic acid, amide, unii-9j6or937vr, butyroamide, n-c3h7c o nh2, butyrylamide, butyramid
PubChem CID 10927
ChEBI CHEBI:50724
IUPAC navn butanamid
SMIL CCCC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyramide
Smeltepunkt 113°C to 116°C
Tæthed 1.032
Kogepunkt 216°C
Mængde 500 g
Beilstein 1361528
Merck Index 14,1592
Opløselighedsinformation Soluble in water (170g/L).
Formel vægt 87.12
Procent renhed 98%