Få mere at vide
Butyraldoxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyraldoxime |
| CAS | 110-69-0 |
| Molekylær formel | C4H9NO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Butanaldoxime, Butylaldoxime, Butyraldoxime, NSC 1487, n-Butylaldoxime, n-Butyraldoxime |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO/c1-2-3-4-5-6/h4,6H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CCCC=NO |
| IUPAC navn | N-butylidenehydroxylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 87.12 |
| Formel vægt | 87.0684 |