Få mere at vide
Butyraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone |
| CAS | 1527-98-6 |
| Molekylær formel | C10 H12 N4 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Butanal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Butyraldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI), NSC 404127 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h4-7,12H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CCCC=NNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-(butylideneamino)-2,4-dinitroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.23 |
| Formel vægt | 252.0859 |