Få mere at vide
Butyraldehyde-1-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyraldehyde-1-13C |
| CAS | 33683-07-7 |
| Molekylær formel | 13C C3 H8 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Butyraldehyde-1-13C, Butal-1-13C, Butaldehyde-1-13C, Butanaldehyde-1-13C, Butyl Aldehyde-1-13C, Butyral-1-13C, Butyric Aldehyde-1-13C, Butyrylaldehyde-1-13C, NSC 62779-1-13C, n-Butanal-1-13C, n-Butyl Aldehyde-1-13C, n-Butyraldehyde-1-13C, n-Butyric aldehyde-1-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i4+1 |
| SMIL | CCC[13CH]=O |
| IUPAC navn | (113C)butanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 73.098 |
| Formel vægt | 73.061 |