Få mere at vide
Butyltrimethylammonium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyltrimethylammonium Chloride |
| CAS | 14251-72-0 |
| Molekylær formel | C7H18ClN |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | N-Butyl-N,N,N-trimethylammonium Chloride, N,N,N-Trimethyl-1-butanaminium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18N.ClH/c1-5-6-7-8(2,3)4;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].CCCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | butyl(trimethyl)azanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.68 |
| Formel vægt | 151.1128 |