missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Butyltrimethylammonium Chloride, TRC

Artikelnummer. 30333220
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333220 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6937801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Butyltrimethylammonium Chloride
CAS 14251-72-0
Molekylær formel C7H18ClN
Mængde 1 g
Synonym N-Butyl-N,N,N-trimethylammonium Chloride, N,N,N-Trimethyl-1-butanaminium Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H18N.ClH/c1-5-6-7-8(2,3)4;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CCCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn butyl(trimethyl)azanium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 151.68
Formel vægt 151.1128
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.