Få mere at vide
Butyltrichlorsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11985961 25 mL Glasflaske 25ml
1 options
Artikelnummer. 11985961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435600250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7521-80-4 | C4H9Cl3Si | 191.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyltrichlorosilane
CAS 7521-80-4
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1610g/mL
Kogepunkt 142 °C
Flammepunkt 54 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H9Cl3Si
Lineær formel CH3(CH2)3SiCl3
Brydningsindeks 1,4360 til 1,4380 (589
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.161
Synonym silane, butyltrichloro, n-butyltrichlorosilane, trichlorobutylsilane, unii-zq9o7lyo00, zq9o7lyo00, butylsilicon trichloride, n-butyl trichlorosilane, butyl trichlorosilane, hsdb 283, butyl-trichlorosilane
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
InChI nøgle FQEKAFQSVPLXON-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn butyl(trichlor)silan
Molekylvægt (g/mol) 191.56
PubChem CID 24142
Formel vægt 191.56
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyltrichlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.