Få mere at vide
Butyltinhydroxide-oxide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | >350°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00013927 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Butyltinhydroxide-oxide, Butylhydroxyoxo stannane, Butyltinhydroxide-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.83 |
| Grad | Research |