Få mere at vide
Butyltinhydroxide-oxide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15874701
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15874701 100 g
15864701 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15874701 Fournisseur Sigma Aldrich Code fournisseur 8401260100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2273-43-0
Spécification
Kogepunkt >350°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00013927
Mængde 100 g
Synonym Butyltinhydroxide-oxide, Butylhydroxyoxo stannane, Butyltinhydroxide-oxide
Molekylvægt (g/mol) 208.83
Grad Research
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.